Learn More
Natriumhydroxid, DILUT-IT-Konzentrat, 0,5N, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10301221 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
Zur Verdünnung auf 1 l
Verpackung:
LDPE-Ampulle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10301221
Marke: JT Baker 4691
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schnelle und präzise Zubereitung frischer und zuverlässiger Standardlösungen Natriumhydroxid, DILUT-IT-Konzentrat, 0,5N, J.T. Baker™ ist ein vorgemischtes volumetrisches Konzentrat zur Verdünnung auf 1 l, das sich ideal für die Titrimetrie und andere Formen nasschemischer Analysen eignet.
DILUT-IT-Lösungen haben sich mit schnellen, präzisen Ergebnissen in den Bereichen Biowissenschaften und pharmazeutische Qualitätskontrolle bewährt. Volumetrisches Konzentrat einfach auf 1 Liter verdünnen (sorgfältig gemäß den Anweisungen im Lieferumfang), und die resultierende Lösung hat dann eine genaue Normalität in ±0.1 %.
  • Höhere Produktivität: Vermeiden Sie teure, zeitaufwändige Schritte, wie die Auswahl und Analyse von Ausgangsreagenzien sowie das Wiegen und die Standardisierung der endgültigen Lösung
  • Platzsparend: Produkte benötigen für gebrauchsfertige Lösungen nur ein Zehntel des Platzbedarfs
  • Niedrigere Versandkosten: Sie geben dank des reduzierten Gewichts und der Verpackungsgröße eines Konzentrats weniger Geld für den Versand aus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Schmelzpunkt 0 °C
Summenformel HNaO
Konzentration 0.5 mol/l
Dichte 1.2 g/cm3 bei 20 °C
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge Zur Verdünnung auf 1 l
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40.00 mol
Güte DILUT-IT
Geruch Geruchsneutral
Verpackung LDPE-Ampulle
Physikalische Form Konzentrat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.