Learn More
Natriumhydroxid-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.01 M NaOH (0.01 N), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15605260
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumhydroxid-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.01 M NaOH (0.01 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15605260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 ea., 6 Stück
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15605260
Marke: Honeywell-Fluka 382276X1EA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für 1 l Standardlösung, 0.01 M NaOH (0.01 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, causticMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Konzentrat
Namenshinweis Für 1 l Standardlösung, 0.01 M NaOH (0.01 N)
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % ≥99.0000%, ≥0.5000%
CAS Max. % <1.0000%
Strukturformel NaOH
UN-Nummer UN1824
Dichte 1.000 g/cm3
Menge 6 x 1 ea.
Formelmasse 40
Verpackung Ampulle
Dampfdruck 3mmHg (37 °C)
Physikalische Form Konzentrat
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Konzentrat, für 1 l-Standardlösung, 0.01 M NaOH (0.01 N), Honeywell Fluka™ >