Learn More
Natriumhydroxid, zertifiziertes AR für die Analyse, 46 – 51 % Lösung, zertifiziertes AR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 13 |
| Siedepunkt | 145°C |
| Schmelzpunkt | 12°C |
| Menge | 5 L |
| Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
| Dampfdichte | > 1.0 |
| Dampfdruck | 14mmHg |
| Physikalische Form | Flüssig |