Learn More
Natriumhydroxid, zertifiziertes AR für die Analyse, 30 % Lösung, d=1,33, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 12 |
| Farbe | Farblos |
| Siedepunkt | 120°C |
| Schmelzpunkt | 8°C |
| Synonym | Natriumhydroxid, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye |
| Menge | 5 L |
| IUPAC-Name | Natriumhydroxid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 40.00 |
| Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide solution 30%
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide