Learn More
Natriumhydroxid, BAKER, J.T.Baker™
57.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Beschreibung
Gütegrad von Chemikalien für Laboranwendungen, organische Synthese, Routineuntersuchungen, die normalerweise durch physikalische Kriterien und häufig durch Assay (durch GC) kontrolliert werden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 1390 °C |
Schmelzpunkt | 319 °C |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Erfüllt die Reagenzien-Spezifikationen für die Prüf-Ph. Monographien EUR |
Prozentgehaltsbereich | 97.0 – 100.5 % |
Dichte | 2.13 g/cm3 bei 20 °C |
Löslichkeitsinformationen | In Wasser: 420 g/l bei 20 °C |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 39.997 mol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.