Learn More
Natriumhydroxid, volumetrische Acculut-Standardlösung, Endkonzentration 0.1 N, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329329
Click to view available options
Menge:
1 U
6 U
Packungsgröße:
1 Einheit
6 Einheiten
Artikelnummer. 11329329
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088623.LQ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide Acculute Standard Volumetric Solution
Namenshinweis Final Concentration 0.1N
UN-Nummer UN1824
Formelmasse 40
Geruch Odorless
Menge 1 U
Physikalische Form Flüssig