Learn More
Natriumhydroxid, ≥97.0 % (T), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
Strukturformel | NaOH |
UN-Nummer | UN1823 |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 40 mol |
Reinheit (%) | ≥97.0 % (T) |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dampfdichte | >1(vs. Luft) |
Dampfdruck | 18 mmHg (20 °C), 3 mmHg (37 °C) |