Learn More
Natriumhydroxid, 5 N volumetrische Lösung, BAKER ANALYZED™-Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. p-5383333 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Cubetainer
Enghalsflasche aus Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 15177153
Marke: Avantor J.T.Baker 567102
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemical Identifiers
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Namenshinweis 5 N volumetrische Lösung
Menge 1 l
Formelmasse 40
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Enghalsflasche aus Polyethylen
Relative Dichte 1 l = 1.17 kg
compliance-icons
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.