Learn More
Sodium Hydroxide, 5.0N Solution, Water for Injection Quality Water, Biotech Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15517874 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
19 L
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
19 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15517874 19 L Poly-Flasche 19 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15517874 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 089507
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Produced under GMP guidelines, but for which there is no USP/NF compendia for the product
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hydroxide, 5.0N Solution
Namenshinweis Water for Injection Quality Water
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 19 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 40
Güte Biotech-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1L = 1.18kg