Learn More
Natriumhydroxid 40 % in wässriger Lösung, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10578342 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
10 L
Artikelnummer. 10578342
Marke: JT Baker 6165.9010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Laborreagenzien
Spezifikation
Siedepunkt 119°C to 135°C (1013 hPa)
CAS 1310-73-2
Schmelzpunkt 9°C to 10°C
Prozentgehaltsbereich min. 40.0%
Summenformel HNaO
MDL-Nummer MFCD00003548
Dichte min. 1.43 g/mL (at 20°C)
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 10 L
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natriumhydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 40.00
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.