Learn More
Natriumhydroxid 30 % w/w (40 % w/v), Reagecon
Artikelnummer. 12694286 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
:
1 l
Artikelnummer. 12694286
Marke: Reagecon S30WW1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Natriumhydroxid 30 % w/w (40 % w/v)
  • Natriumhydroxid 30 % w/w (40 % w/v)
Spezifikation
Konzentration 30 % w/w (40 % w/v)
Menge 1 l
Verpackung Flasche aus HDPE GL45
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 30% w/w
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide