Beschreibung
- Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST-Standardreferenzmaterial, Kaliumhydrogenphthalat
- Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
- Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
- Die von J.T. Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS | 1310-73-2 |
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST-Standardreferenzmaterial, Kaliumhydrogenphthalat |
| Summenformel | HNaO |
| Konzentration | 1.995–2.005 mol/l |
| Dichte | 1.1 g/cm3 |
| Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
| Löslichkeitsinformationen | Vollständig mit Wasser mischbar |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.