Learn More
Natriumhydroxid 2.0 M (2.0 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon Artikelnummer.: 11572962
Verfügbar ab: 13-10-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumhydroxid 2.0 M (2.0 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
Artikelnummer. p-7159730 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l, HDPE-Kanister, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
Verpackung:
Flasche aus HDPE GL45
HDPE-Kanister
Packungsgröße:
1 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 11572962
Marke: Reagecon S22001
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für Säure-/Bastitrationen.
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
  • Säure/Basentitrationen, auch Neutralisationstitrationen genannt, werden verwendet, um die Menge an Säure bzw. Base in einer Probe oder die Substanz zu bestimmen, die in eine Säure/Base umgewandelt werden kann.
Spezifikation
Konzentration 2.0 M (2.0 N)
Menge 1 l
Verpackung HDPE-Kanister
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS2224J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2025 ArtikelnummerS22001
ChargennummerS2223H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2024 ArtikelnummerS22001
ChargennummerS2224D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 ArtikelnummerS22001
ChargennummerS2222C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2022 ArtikelnummerS22001
ChargennummerS2221F1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2021 ArtikelnummerS22001
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 2.0N (2.0M)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid 2.0 M (2.0 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon >