Learn More
Natriumhydroxid, 1 M
Artikelnummer. 11953004
Click to view available options
Menge:
5 l
10 l
Packungsgröße:
10 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 11953004
Marke: Chem-Lab CL05.1420.5500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 40 g NaOH/l H2O = 1 N (±0.002/20 °C)
Dichte 1.04 g/ml
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Menge 5 l
Geruch Geruchlos
Verpackung 5 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natronlauge 1 mol/l
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, pellets a.r.