Learn More
Natriumhydroxid, 1.0 N-Lösung, Injektionswasserqualität, Biotech-Reagenz, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumhydroxid, 1.0 N Lösung |
| Namenshinweis | Wasser für Injektionszwecke |
| CAS | 1310-73-2 |
| Summenformel | HNaO |
| Synonym | Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic |
| InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
| Menge | 19 l |
| SMILES | [OH-].[Na+] |
| IUPAC-Name | Natrium;Hydroxid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 39.997 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.