Learn More
Natriumhydroxid, 0,5 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538344 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15538344 1 l HDPE 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15538344 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 5634.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die qualitativ hochwertige volumetrische Lösung ist gebrauchsfertig für den Einsatz im Labor und spezialisierte Industrieanwendungen.
  • Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST-Standardreferenzmaterial, Kaliumhydrogenphthalat
  • Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
  • Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
  • Die von J.T. Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid
Siedepunkt 100 °C
CAS 1310-73-2
Schmelzpunkt 0 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST-Standardreferenzmaterial, Kaliumhydrogenphthalat
Summenformel HNaO
Konzentration 0.4975–0.5025 mol/l
Dichte 1 g/cm3
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formelmasse 39.997 mol
Güte BAKER ANALYZED
Normalität 0.5N
Verpackung HDPE
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.