Learn More
Natriumhydroxid, 0.1 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408596
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
CHEBI:32145
Natrium;Hydroxid
[OH-].[Na+]
Sodium hydroxide, 0.1N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
Menge 1 L
Formelmasse 40
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Natriumhydroxid:0,4%; Wasser:99,6%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Dichte 1.1g/cm3 at 20°C
Löslichkeit Miscible with glycerol, ethanol and methanol; Immiscible with acetone and ether
Physikalische Form Flüssig