Learn More
Natriumhydrosulfit, tech., > 85 %; Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307708
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11307708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033381.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.096 g/mol
Sodium hydrosulfite is used as a reducing agent in aqueous solutions, sulfonating agent , chelating agent and decolorizing agent in organic reactions. It finds application in water treatment, gas purification, cleaning, leather, polymers, photography, and many others. It is involved in chemical enhanced oil recovery to stabilize polyacrylamide polymers against radical degradation in the presence of iron. It plays an important role to determine the iron content in soil chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7775-14-6
Summenformel Na2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 174.096
MDL-Nummer MFCD00011640
InChI-Schlüssel JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hydrosulfite
Schmelzpunkt 52°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >85%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 174.11
Empfindlichkeit Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrosulfite, technical grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium dithionite