Learn More
Natriumhydrosulfit, tech., > 85 %; Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407896
17.71 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7775-14-6
Na2O4S2
174.096
MFCD00011640
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
24489
CHEBI:66870
[O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7775-14-6
Na2O4S2
174.096
MFCD00011640
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
24489
CHEBI:66870
[O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Sodium hydrosulfite is used as a reducing agent in aqueous solutions, sulfonating agent , chelating agent and decolorizing agent in organic reactions. It finds application in water treatment, gas purification, cleaning, leather, polymers, photography, and many others. It is involved in chemical enhanced oil recovery to stabilize polyacrylamide polymers against radical degradation in the presence of iron. It plays an important role to determine the iron content in soil chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium hydrosulfite
Schmelzpunkt 52°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich >85%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 174.11
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen White powder