Learn More
Natriumhydrosulfit, ca. 85 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2 Kilogramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium hydrosulfite |
| Schmelzpunkt | >300.0°C |
| Namenshinweis | tech., ca. 85% |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Menge | 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | ca. 85% |
| Summenformel | Na2O4S2 |
| Strukturformel | Na2S2O4 |
| Merck Index | 15, 8747 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydrosulfite
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.