Learn More
Natriumhydrosulfid-Hydrat, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15691530 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
3 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
3 Kilogramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15691530
Marke: Honeywell-Fluka 1615271KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
min. 60.0 % (NaHS)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207683-19-0
Summenformel HNaS
Molekulargewicht (g/mol) 56.06
MDL-Nummer MFCD00149796
InChI-Schlüssel HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydrogensulfid-Hydrat, Natriumsulfanid-Monohydrat, Natriumbisulfat-Monohydrat, Natriumhydrosulfidhydrat, Natriumhydrosulfid-Monohydrat, Natriumsulfid-Monohydrat, Natriumhydrosulfid-Hydrat, CP, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
PubChem CID 16211346
SMILES [Na+].[SH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogensulfid-Hydrat
Schmelzpunkt 52 °C bis 54 °C
Farbe Gelb
Menge 1 kg
Strukturformel NaSH·xH2O
UN-Nummer UN2949
Flammpunkt 90 °C (194 °F)
IUPAC-Name Natrium;Sulfanid;Hydrat
Formelmasse 56.06 g/mol (wasserfreie Basis)
Verpackung Glasflasche
Aussehen Flocken