Learn More
Natriumhydrogencyanamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11955631
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
17292-62-5
CHN2Na
64.02
MFCD00066500
MBEGFNBBAVRKLK-UHFFFAOYSA-N
sodium hydrogencyanamide, sodium acid cyanamide, sodium cyanamide, sodium cyanamidate, sodium cyanoazanide, cyanamide, monosodium salt, monosodium cyanamide, sodium hydrogen cyanamide, cyanamide, sodium salt 1:1, cyanamide monosodium salt
4293993
[Na+].[NH-]C#N
17292-62-5
CHN2Na
64.02
MFCD00066500
MBEGFNBBAVRKLK-UHFFFAOYSA-N
sodium hydrogencyanamide, sodium acid cyanamide, sodium cyanamide, sodium cyanamidate, sodium cyanoazanide, cyanamide, monosodium salt, monosodium cyanamide, sodium hydrogen cyanamide, cyanamide, sodium salt 1:1, cyanamide monosodium salt
4293993
[Na+].[NH-]C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogencyanamide
Schmelzpunkt >360.0°C
Farbe Braun bis weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 800g/L (20°C)
IUPAC-Name Natrium; Cyanoazid
Formelmasse 64.02
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogencyanamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.