Learn More
Natriumhydrogentartrat, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10453005 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10453005 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10443005 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 10453005 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389422500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.15 CHF
    61.30 CHF / 250 Gramm
    Sparen 1.85 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
CAS: 526-94-3 | C4H5NaO6 | 172.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-94-3
Summenformel C4H5NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 172.07
MDL-Nummer MFCD00065393,MFCD00065393
InChI-Schlüssel NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
PubChem CID 23690454
IUPAC-Name sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
SMILES [Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen tartrate
Schmelzpunkt 253°C
Farbe Weiß
pH 3.3 to 3.6 (5% soln.)
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Merck Index 15, 8725
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 89g/L (20°C)
Formelmasse 172.07
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch