Learn More
Natriumhydrogenselenit, Purum p.a., ≥96.0 % (RT), Honeywell™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumhydrogenselenit |
Menge | 25 g |
Strukturformel | NaHSeO3 |
UN-Nummer | UN2630 |
Formelmasse | 150.96 mol |
Reinheit (%) | ≥96.0 % (RT) |
Verpackung | Poly-Flasche |