Learn More
Natriumhydrogenselenit, Purum p.a., ≥96.0 % (RT), Honeywell™
Catalog Number 15606820
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
7782-82-3
Na2O3Se
172.95
MFCD00003525
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Natriumhydrogenselenit, Natriumbiselenit, Selensäure, Mononatriumsalz, Natriumselenit NaHSeO3, Natriumhydrogen-III-oxo-selenit, Natriumhydrogenselenoxid, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide
23669629
disodium selenite
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
7782-82-3
Na2O3Se
172.95
MFCD00003525
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Natriumhydrogenselenit, Natriumbiselenit, Selensäure, Mononatriumsalz, Natriumselenit NaHSeO3, Natriumhydrogen-III-oxo-selenit, Natriumhydrogenselenoxid, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide
23669629
disodium selenite
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
purum p. a., ≥96.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogenselenit
Menge 25 g
Strukturformel NaHSeO3
UN-Nummer UN2630
Formelmasse 150.96 mol
Reinheit (%) ≥96.0 % (RT)
Verpackung Poly-Flasche