Learn More
Natriumhydrogen L-Tartrat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333176 500 g 500 Gramm
11313176 25 g 25 Gramm
11323176 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333176 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12469.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 526-94-3 | C4H5NaO6 | 172.07 g/mol
Sodium hydrogen L-tartrate is used for detecting potassium and in nutrient media. It also used as a food additive and an acidity regulator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumwasserstoff L-Tartrat wird für den Nachweis von Kalium in Nährmedien verwendet. Wird auch als Lebensmittelzusatzstoff und als Säureregler verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 526-94-3
Summenformel C4H5NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 172.07
MDL-Nummer MFCD00065393,MFCD00065393
InChI-Schlüssel NKAAEMMYHLFEFN-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium bitartrate, monosodium tartrate, sodium hydrogen tartrate, natriumtartrat german, sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, monobasic sodium tartrate, monosodium l-+-tartrate, tartaric acid, monosodium salt, natrium hydrogen-2r,3r-tartrat, weinstein
PubChem CID 23690454
IUPAC-Name sodium 3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate
SMILES [Na+].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen L-tartrate
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt ∽243°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 6099125
Merck Index 14,8589
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +24.5° (c=3 in Water)
Formelmasse 172.07
Reinheit (%) 98%