Learn More
Natriumhydrogenarsenat-Heptahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407894
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11327698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033373.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 10048-95-0 | AsH15Na2O11 | 312.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10048-95-0
Summenformel AsH15Na2O11
Molekulargewicht (g/mol) 312.01
MDL-Nummer MFCD00149179
InChI-Schlüssel KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium arsenate heptahydrate, sodium acid arsenate, heptahydrate, sodium arsenate heptahydrate, sodium orthoarsenate heptahydrate, dibasic sodium arsenate heptahydrate, sodium arsenate, dibasic, heptahydrate, unii-90zq7g407w, disodium arsenate, heptahydrate, ccris 5553, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
PubChem CID 61460
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Schmelzpunkt 130°C (decomposition)
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.0-102.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and glycerol.
IUPAC-Name Dinatrium Heptahydrat Hydrogenarsorat
Formelmasse 312.01 (185.94 Anhydrous)
Güte ACS
Aussehen White granular
Dichte 1.88 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Disodium hydrogen arsenate