Learn More
Alfa Aesar™ Natriumhydrid, ca. 60 % Dispersion in Öl, in lösungsmittellöslichen Beuteln
40.38 CHF - 143.66 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-69-7
Summenformel HNa
Molare Masse (g/mol) 23.998
MDL-Nummer MFCD00003471
InChI-Schlüssel BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem-CID 24758
IUPAC-Name Natrium; Hydrid
SMILES [H-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15439075 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H36490.18
50g 40.38 CHF
50 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 14-04-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15449075 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H36490.22
100g 48.10 CHF
100 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 9
Zum Warenkorb hinzufügen
15459075 Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Alfa Aesar™
H36490.36
500g 143.66 CHF
500 Gramm Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager 4
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Natriumhydrid kann für die direkte Einlagerung in C60 verwendet werden, was zu supraleitendem Material (NaH)4C60 führt. Es wird hauptsächlich als starke Base in der organischen Synthese verwendet. Es kann zum Trocknen einiger organischer Lösungsmittel verwendet werden. Es wurde für die Wasserstoffspeicherung zur Verwendung in Brennstoffzellenfahrzeugen vorgeschlagen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, Säuren, Halogenen und Alkoholen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7646-69-7
23.998
BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
24758
[H-].[Na+]
HNa
MFCD00003471
sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
Natrium; Hydrid
Spezifikation
Sodium hydride
7646-69-7
MFCD00003471
sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Natrium; Hydrid
24758
Feuchtes Pulver
Air and moisture sensitive; Water reactive
50g
≈60% dispersion in oil, in solvent solublebags
HNa
UN1427
It reacts with water.
[H-].[Na+]
23.998
24
Odorless
Grau nach Weiß