Learn More
Natriumhydrid, ca. 60 % Dispersion in Öl, in lösungsmittellöslichen Beuteln
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Natriumhydrid kann für die direkte Einlagerung in C60 verwendet werden, was zu supraleitendem Material (NaH)4C60 führt. Es wird hauptsächlich als starke Base in der organischen Synthese verwendet. Es kann zum Trocknen einiger organischer Lösungsmittel verwendet werden. Es wurde für die Wasserstoffspeicherung zur Verwendung in Brennstoffzellenfahrzeugen vorgeschlagen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, Säuren, Halogenen und Alkoholen.
Natriumhydrid kann für die direkte Einlagerung in C60 verwendet werden, was zu supraleitendem Material (NaH)4C60 führt. Es wird hauptsächlich als starke Base in der organischen Synthese verwendet. Es kann zum Trocknen einiger organischer Lösungsmittel verwendet werden. Es wurde für die Wasserstoffspeicherung zur Verwendung in Brennstoffzellenfahrzeugen vorgeschlagen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, Säuren, Halogenen und Alkoholen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium hydride |
Namenshinweis | ≈60% dispersion in oil, in solvent solublebags |
Farbe | Grau nach Weiß |
Physikalische Form | Feuchtes Pulver |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1427 |
Löslichkeitsinformationen | It reacts with water. |
Formelmasse | 24 |
Geruch | Odorless |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive; Water reactive |