Learn More
Natriumhexametaphosphat, rein, Flocken, hauptsächlich (NaPO3)6, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Na6O18P6, CAS-Nummer-10124-56-8, 1 kg, weiß, 611.7708 g/mol, 640 °C, 136045, Kunststoffpulverbehälter, 6,0 bis 7,7, Feststoff
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 640°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6.0 to 7.7 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 611.7708g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhexametaphosphat, rein, Flocken, hauptsächlich (NaPO3)6, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur