Learn More
Natriumhexametaphosphat, rein, Flocken, hauptsächlich (NaPO3)6, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073525
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
10124-56-8
Na6O18P6
136045
10124-56-8
Na6O18P6
136045
Na6O18P6, CAS-Nummer-10124-56-8, 1 kg, weiß, 611.7708 g/mol, 640 °C, 136045, Kunststoffpulverbehälter, 6,0 bis 7,7, Feststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt 640°C
Farbe Weiß
pH 6.0 to 7.7
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 611.7708g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter