Learn More
Natriumhexametaphosphat, SLR, Pulver, hauptsächlich (NaPO3)6, Fisher Chemical
14.52 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Beschreibung
Na6O18P6, CAS-Nummer-10124-56-8, 500 g, weiß, 611,7708 g/mol, 640 °C, 136045, Kunststoff-Pulverbehälter, 6,0 bis 7,7, fest
Spezifikation
Schmelzpunkt | 640 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 6.0 bis 7.7 |
Physikalische Form | Pulver Feststoff |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 611.7708 mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |