Learn More
Natriumhexachlororhodat(III)-Dodecahydrat, Rh17.1 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11301858
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11301858 1 g 1 Gramm
11391848 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11301858 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 011809.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14972-70-4
Summenformel Cl6H24Na3O12Rh
Molekulargewicht (g/mol) 600.75
MDL-Nummer MFCD00003509
InChI-Schlüssel JCMYDKHYUGZPJG-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-Name trisodium hexachlororhodiumheptakis(ylium) dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Rh+7](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Sodium hexachlororhodate(III) dodecahydrate
Schmelzpunkt 900°C (decomposition)
Menge 1 g
Formelmasse 600.77 (384.59 Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) RH 17,1 %
Physikalische Form Kristallin