Learn More
Natriumhexachloroplatinat(IV)-Hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30421310
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30421310 2.5 g
30415764 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30421310 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS0772102.5G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19583-77-8
Summenformel Cl6Pt • 2Na • 6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 561.88
Synonym Platinate(2-), hexachloro-, disodium, hexahydrate
IUPAC-Name Natriumhexachloroplatinat(IV)-Hexahydrat
SMILES [Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-].[Na+].O.O.O.O.O.[Na+].O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hexachloroplatinate(IV) Hexahydrate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/6ClH.2Na.6H2O.Pt/h6*1H;;;6*1H2;/q;;;;;;2*+1;;;;;;;+4/p-6
Formelmasse 558.82