Learn More
Natriumhexachloroplatinat(IV)-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10606301 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10606301 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 316750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Namenshinweis 98%
CAS 19583-77-8
Farbe Orange
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel Cl6H12Na2O6Pt
Strukturformel Na2PtCl6·6H2O
MDL-Nummer MFCD00149172
Synonym sodium hexachloroplatinate iv hexahydrate, cl6pt.2na.6h2o, platinum iv sodium chloride, disodium;hexachloroplatinum 2-;hexahydrate, disodium hexachloroplatinate 2-hexahydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
InChI-Schlüssel XGFSWVNCHVSCSP-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].Cl[Pt](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name Dinatrium; Hexachlorplatin(2-); Hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 561.85
PubChem CID 24846071
Formelmasse 561.88
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate