Learn More
Natriumhexachlorplatinat(IV)-Hexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349359 5 g 5 Gramm
11339359 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 088966.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 39277-13-9 ∣ Br6Na2Pt ∣ 720.488 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39277-13-9
Summenformel Br6Na2Pt
Molekulargewicht (g/mol) 720.488
MDL-Nummer MFCD00014237
InChI-Schlüssel RFZKZIKSQSDBBI-UHFFFAOYSA-H
Synonym disodium hexabromoplatinate, sodium hexabromoplatinate iv, disodium hexabromoplatinumdiuide, platinate 2-, hexabromo-, disodium, oc-6-11
PubChem CID 20474473
IUPAC-Name Dinatrium; Hexabromplatin(2-)
SMILES [Na+].[Na+].Br[Pt-2](Br)(Br)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hexabromoplatinate (IV) hexahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Formelmasse 828.49 (720.49 Anhydrous)
Güte Ungraded