Learn More
Natriumgluconat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10356290 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10356290 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10356290 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/4100/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Schmelzpunkt 206°C
CAS 527-07-1
Farbe Weiß
pH 6.5 to 8.0
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel C6H11NaO7
MDL-Nummer 64210
Synonym sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
InChI-Schlüssel UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 218.137
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
Formelmasse 218.14g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter