Learn More
Natriumgalacturonat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408189
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15408189
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66724.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14984-39-5 | C6H9NaO7 | 216.121 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14984-39-5
Summenformel C6H9NaO7
Molekulargewicht (g/mol) 216.121
MDL-Nummer MFCD06201013
InChI-Schlüssel MSXHSNHNTORCAW-NSBQNPTMSA-M
Synonym d-+-galacturonic acid sodium salt
PubChem CID 122174033
IUPAC-Name Natrium; (4S)-3,4,5,6-Tetrahydroxyoxan-2-carboxylat
SMILES C1(C(C(OC(C1O)O)C(=O)[O-])O)O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium galacturonate
Namenshinweis anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Formelmasse 216.12
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch