Learn More
Natriumformiat, TRC
Artikelnummer. 30426686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426686 5 g 5 Gramm
30411488 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426686 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6290005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-53-7
Summenformel CHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 68.01
Synonym Formic Acid Sodium Salt, NA-Amasil
IUPAC-Name Natrium; Formiat
SMILES [Na+].[O-]C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Formate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Formelmasse 67.9874