Learn More
Natriumformatlösung, 10 mM NaOH in Isopropanol/Wasser, Solstice
Artikelnummer. 15657590
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15657590 100 ml Kunststoffflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15657590 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 97574100ML
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
geeignet für LC-MS, 10 mM NaOH in Isopropanol/Wasser 1:1 (+0.2 % HCOOH)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumformiatlösung
CAS 141-53-7
Menge 100 ml
Summenformel CHNaO2
Strukturformel HCOONa
MDL-Nummer MFCD00013101
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3723428
Synonym Natriumformiat, Ameisensäure, Natriumsalz, Ameisensäure-Natriumsalz, Natriumformiat, raffiniert, Mravencan sodny tschechisch, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
InChI-Schlüssel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Formiat
Molekulargewicht (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Formelmasse 68,01 g/mol
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium formate solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol, sodiumhydroxide, Sodium formate