Learn More
Natriumformiat, Reagenzienqualität, 97 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120792 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
4 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15640980 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15650980 4 kg Poly-Flasche 4 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15640980 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1076031KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-53-7
Summenformel CHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 68.007
MDL-Nummer MFCD00013101
InChI-Schlüssel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumformiat, Ameisensäure, Natriumsalz, Ameisensäure-Natriumsalz, Natriumformiat, raffiniert, Mravencan sodny tschechisch, hsdb 744, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-Name Natrium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumformiat
Schmelzpunkt 255 °C
Farbe Farblos
pH 9 bis 10 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Strukturformel HCOONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595134
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 68.01 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.92 g/cu.cm