Learn More
Natriumformiat, Reagenzienqualität, 97 %, Honeywell™
Alle ansehen Solstice Research Chemicals ProdukteBeschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumformiat |
| Schmelzpunkt | 255 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 9 bis 10 (bei 20 °C) |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 4 kg |
| Strukturformel | HCOONa |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3595134 |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Mehr anzeigen |