Learn More
Natriumformiat, Reagenzienqualität, 97 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15640980 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
4 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15640980 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15650980 4 kg Poly-Flasche 4 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15640980 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1076031KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-53-7
Summenformel CHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 68.007
MDL-Nummer MFCD00013101
InChI-Schlüssel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumformiat, Ameisensäure, Natriumsalz, Ameisensäure-Natriumsalz, Natriumformiat, raffiniert, Mravencan sodny tschechisch, hsdb 744, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-Name Natrium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Natriumformiat
Schmelzpunkt 255 °C
Farbe Farblos
pH 9 bis 10 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Strukturformel HCOONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595134
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 68.01 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.92 g/cu.cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.