Learn More
Natriumformiat, Reagenzienqualität, 97 %, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals ProdukteBeskrivning
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Natriumformiat |
| Schmelzpunkt | 255 °C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 9 bis 10 (bei 20 °C) |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1 kg |
| Strukturformel | HCOONa |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3595134 |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?