Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumformiat |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | HCOONa |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Beilstein | 3595134 |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C |
| Formelmasse | 68.01 mol |
| Reinheit (%) | ≥99 % (NT) |