Learn More
Natriumformiat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651580 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15651580 50 g 50 Gramm
15641580 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15651580 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 1784150G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für HPLC, ≥ 99.0 % (NT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-53-7
Summenformel CHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 68.007
MDL-Nummer MFCD00013101
InChI-Schlüssel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumformiat, Ameisensäure, Natriumsalz, Ameisensäure-Natriumsalz, Natriumformiat, raffiniert, Mravencan sodny tschechisch, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-Name Natrium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumformiat
Menge 50 g
Strukturformel HCOONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595134
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C
Formelmasse 68.01 mol
Reinheit (%) ≥99 % (NT)