Learn More
Natriumformiat, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15641580
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
141-53-7
CHNaO2
68.007
MFCD00013101
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Natriumformiat, Ameisensäure, Natriumsalz, Ameisensäure-Natriumsalz, Natriumformiat, raffiniert, Mravencan sodny tschechisch, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
2723810
CHEBI:62965
Natrium; Formiat
C(=O)[O-].[Na+]
141-53-7
CHNaO2
68.007
MFCD00013101
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Natriumformiat, Ameisensäure, Natriumsalz, Ameisensäure-Natriumsalz, Natriumformiat, raffiniert, Mravencan sodny tschechisch, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
2723810
CHEBI:62965
Natrium; Formiat
C(=O)[O-].[Na+]
Für HPLC, ≥ 99.0 % (NT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumformiat
Menge 250 g
Strukturformel HCOONa
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3595134
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 0.1 g/ml bei 25 °C
Formelmasse 68.01 mol
Reinheit (%) ≥99 % (NT)