Learn More
Natriumformat, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10192680 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10192680 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10192680 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/4082/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
500g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 360°C
Schmelzpunkt 258°C
CAS 141-53-7
Farbe Weiß
pH 7 to 8.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel CHNaO2
MDL-Nummer 13101
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
InChI-Schlüssel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium; Formiat
Molekulargewicht (g/mol) 68.007
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
Formelmasse 68.01g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter