Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Formate |
| CAS | 141-53-7 |
| Physikalische Form | Crystals |
| Menge | 500 g |
| Dichte | 1,92 g/cm³ bei 20 °C |
| Summenformel | CHNaO2 |
| Synonym | sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744 |
| InChI-Schlüssel | HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC-Name | Natrium; Formiat |
| Mehr anzeigen |