Learn More
Natriumformat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757418 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10584071
Marke: Thermo Scientific Acros 148230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 141-53-7 | CHNaO2 | 68.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-53-7
Summenformel CHNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 68.007
MDL-Nummer MFCD00013101
InChI-Schlüssel HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
PubChem CID 2723810
ChEBI CHEBI:62965
IUPAC-Name Natrium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium formate
Schmelzpunkt 258,0°bis 261,0 °C
Farbe Weiß
Siedepunkt 360,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HCO2Na
Menge 1kg
Beilstein 02, 8
Fieser 8458
Merck Index 15, 8756
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Glycerin, leicht löslich in Alkohol, unlöslich in Äther
Formelmasse 68.01
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Kristallpulver