Learn More
Natriumformiat, ≥99 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Catalog Number p-7120790
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
141-53-7
CHNaO2
68.007
MFCD00013101
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
2723810
CHEBI:62965
Natrium; Formiat
C(=O)[O-].[Na+]
141-53-7
CHNaO2
68.007
MFCD00013101
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
sodium formate, formic acid, sodium salt, salachlor, formic acid sodium salt, formic acid, na salt, sodium formate, refined, sodium formiate, mravencan sodny czech, ccris 1037, hsdb 744
2723810
CHEBI:62965
Natrium; Formiat
C(=O)[O-].[Na+]
ACS-Reagenz, ≥99.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium Formate
Schmelzpunkt 259°C to 262°C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel HCOONa
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3595134
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 68.01g/mol
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Powder or crystals
Dichte 1.92g/cm3